300410
Digitonin, High Purity
CAS 11024-24-1 is a non-ionic detergent commonly used to solubilize membrane-bound proteins.
Sinônimo(s):
Digitonin, High Purity, Digitin
descrição
Merck USA index - 14, 3161
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
número de agregação
60 - 70
cor
white
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]%11OC[C@H]([C@@H]([C@H]%11O)O)O)O[C@@H]9O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]9O)O[C@@H]%10O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]%10O)O)O)CO)O)CO)O[C@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O[C@H]3[C@@H](C[C@@]4([C@@H]5[C@H]([C@H]6[C@@]([C
InChI
1S/C56H92O29/c1-19-7-10-56(75-17-19)20(2)31-45(85-56)37(67)32-22-6-5-21-11-26(24(61)12-55(21,4)23(22)8-9-54(31,32)3)76-50-42(72)39(69)44(30(16-60)80-50)81-53-48(47(36(66)29(15-59)79-53)83-49-40(70)33(63)25(62)18-74-49)84-52-43(73)46(35(65)28(14-58)78-52)82-51-41(71)38(68)34(64)27(13-57)77-51/h19-53,57-73H,5-18H2,1-4H3/t19?,20-,21-,22+,23-,24+,25+,26+,27+,28+,29+,30+,31-,32+,33-,34+,35-,36+,37-,38-,39+,40+,41+,42+,43+,44-,45+,46-,47-,48+,49-,50+,51-,52-,53-,54+,55-,56+/m0/s1
chave InChI
UVYVLBIGDKGWPX-QYLWGQLPSA-N
Descrição geral
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3