203734-M
Brevetoxin PbTx-3, Ptychodiscus brevis
Lipid-soluble polyether marine toxin produced by the red tide dinoflagellate, Ptychodiscus brevis, found along the Gulf Coast of Florida.
Sinônimo(s):
Brevetoxin PbTx-3, Ptychodiscus brevis, Pumiliotoxin, Dihydrobrevetoxin B
Ensaio
>95% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
solubilidade
ethanol: 10 mg/mL
DMSO: 30 mg/mL
acetonitrile: 30 mg/mL
chloroform: 30 mg/mL
methanol: 30 mg/mL
water: sparingly soluble
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C50H72O14/c1-25(24-51)14-28-17-37(52)50(8)41(54-28)19-33-34(61-50)18-32-29(55-33)10-9-12-46(4)42(58-32)23-49(7)40(62-46)21-39-47(5,64-49)13-11-30-44(60-39)26(2)15-31-36(56-30)22-48(6)38(57-31)20-35-45(63-48)27(3)16-43(53)59-35/h9-10,16,26,28-42,44-45,51-52H,1,11-15,17-24H2,2-8H3/b10-9-
chave InChI
BKMHDYJRAAJTAD-KTKRTIGZSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Voltage-dependent Na+ channel activator
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Rein, K., et al. 1994. J. Org. Chem.59, 2107.
Edwards, R.A., et al. 1992. Mol. Brain Res.14, 64.
Trainer, V.L. 1991. Mol. Pharmacol.40, 988.
Tsai, M.C., and Chen, M.L. 1991. Br. J. Pharmacol.103, 1126.
Trainer, V.L., et al. 1990. ACS Symposium Series418, 166.
Baden, D.G., et al. 1988. Toxicon26, 97.
Poli, M.A., et al. 1986. Mol. Pharmacol.30, 129.
Shimizu, Y., et al. 1986. J. Am. Chem. Soc.108, 514.
Baden, D.G., et al. 1982. Toxicon19, 455.
Catterfall, W.A., and Risk, M. 1981. Mol. Pharmacol.19, 345.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2