259545
GC7
>95% (NMR), powder, deoxyhypusine synthase inhibitor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Deoxyhypusine Synthase Inhibitor, GC7, N1-guanyl-1,7-diamine-heptane, 1-(7-ammonioheptyl)guanidinium sulfate
About This Item
Produtos recomendados
product name
Deoxyhypusine Synthase Inhibitor, GC7, The Deoxyhypusine Synthase Inhibitor, GC7, also referenced under CAS 150333-69-0, controls the biological activity of Deoxyhypusine Synthase.
Nível de qualidade
Ensaio
>95% (NMR)
forma
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
cor
white
solubilidade
water: 25 mg/mL, clear, colorless
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C8H20N4/c9-6-4-2-1-3-5-7-12-8(10)11/h1-7,9H2,(H4,10,11,12)
chave InChI
YAOAMZOGXBMLFQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Luchessi, A., et al. 2008. J Cell Physiol.3, 480.
Balabanov, S., et al. 2007. Blood.4, 1701.
Jakus, J., et al. 1993. J Biol Chem.18, 13151.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1