251635
Daminozide
Sinônimo(s):
Daminozide, Histone Lysine Demethylase Inhibitor XII, LSD1 Inhibitor VI, N,N-Dimethylamino-succinamic acid, Succinic acid-2,2-dimethylhydrazide, 4-(2,2-Dimethylhydrazinyl)-4-oxobutanoic acid, BHC100 Inhibitor VI, KDM2A Inhibitor, KIAA1718 Inhibitor VI, LSD Inhibitor VI, PHF8 Inhibitor, JHDM Inhibitor VI
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (NMR)
Nível de qualidade
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
white
solubilidade
water: 10 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C6H12N2O3/c1-8(2)7-5(9)3-4-6(10)11/h3-4H2,1-2H3,(H,7,9)(H,10,11)
chave InChI
NOQGZXFMHARMLW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2