239804
Cyclopamine-KAAD
≥70% (sum of two isomers, HPLC), solid, Hedgehog signaling inhibitor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Cyclopamine-KAAD, 3- Keto-N-( aminoethyl- aminocaproyl- dihydrocinnamoyl)cyclopamine, KAAD-Cyclopamine, Shh Signaling Antagonist II, 3-Keto-N-(aminoethyl-aminocaproyl-dihydrocinnamoyl)cyclopamine, KAAD-Cyclopamine, Shh Signaling Antagonist II
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Cyclopamine-KAAD, Cyclopamine- KAAD, CAS 306387-90-6, is a cell-permeable potent analog of Cyclopamine (Cat. No. 239803) that specifically inhibits Hedgehog (Hh) signaling with similar or lower toxicity (IC₅₀ = 20 nM).
Nível de qualidade
Ensaio
≥70% (sum of two isomers, HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white to light yellow
solubilidade
ethanol: 1 mg/mL
methanol: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Hh signaling in Shh-light2 assay
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Watkins, D.N., et al. 2003. Nature422, 313.
Berman, D.M., et al. 2002. Science297, 1559.
Chen, J.K., et al. 2002. Proc. Natl. Acad. Sci. USA99, 14071.
Chen, J.K., et al. 2002. Genes Dev.16, 2743.
Frank-Kamenetsky, M., et al. 2002. J. Biol.1, 10.
Taipale, J., et al. 2000. Nature406, 1005.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2