Documentos Principais
230950
Sigma-Aldrich
Ciglitazone
A potent thiazolinedione (TDZ) type anti-hyperglycemic agent and a selective PPARγ agonist (EC₅₀ = 3 µM).
Sinônimo(s):
Ciglitazone, (±)-5-[4-(1-Methylcyclohexylmethoxy)benzyl]thiazolidine-2,4-dione, PPAR Agonist II, PPARγ Agonist I
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H23NO3S
Número CAS:
Peso molecular:
333.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
descrição
RTECS - XJ5813700
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
tan
solubilidade
DMSO: ≥25 mg/mL
ethanol: ≥25 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C18H23NO3S/c1-18(9-3-2-4-10-18)12-22-14-7-5-13(6-8-14)11-15-16(20)19-17(21)23-15/h5-8,15H,2-4,9-12H2,1H3,(H,19,20,21)
chave InChI
YZFWTZACSRHJQD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A potent thiazolinedione (TDZ) type anti-hyperglycemic agent and a selective peroxisome proliferator-activated receptor γ (PPARγ) agonist (EC50 = 3 µM).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: no
EC50 = 3 µM as PPARγ agonist
Primary Target
Selective PPARγ agonist
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Advertência
Toxicity: Harmful (C)
Reconstituição
Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Outras notas
Jha, R.J. 1999. Clin. Exp. Hypertens. 21, 157.
Xin, X., et al. 1999. J. Biol. Chem. 274, 9116.
Lohrke, B., et al. 1998. J. Endocrinol. 159, 429.
Willson, T.M., et al. 1996. J. Med. Chem. 39, 665.
Cantello, B.C., et al. 1994. J. Med. Chem. 37, 3977.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Yingyi Zhang et al.
Cell reports, 36(5), 109481-109481 (2021-08-05)
Preadipocytes dynamically produce sensory cilia. However, the role of primary cilia in preadipocyte differentiation and adipose homeostasis remains poorly understood. We previously identified transition fiber component FBF1 as an essential player in controlling selective cilia import. Here, we establish Fbf1tm1a/tm1a