219670
CFTR Inhibitor-172
≥95% (HPLC), solid, CFTR inhibitor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
CFTR Inhibitor-172, 3-[(3-Trifluoromethyl)phenyl]-5-[(4-carboxyphenyl)methylene]-2-thioxo-4-thiazolidinone, CFTR inh-172, 3-[(3-Trifluoromethyl)phenyl]-5-[(4-carboxyphenyl)methylene]-2-thioxo-4-thiazolidinone, CFTRinh-172
About This Item
Produtos recomendados
product name
CFTR Inhibitor-172, CFTR Inhibitor-172, CAS 307510-92-5, is a cell-permeable, potent, reversible, rapid, and voltage-independent inhibitor of CFTR-mediated Cl- transport in human airway cells (Ki ~ 300 nM).
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C18H10F3NO3S2/c19-18(20,21)12-2-1-3-13(9-12)22-15(23)14(27-17(22)26)8-10-4-6-11(7-5-10)16(24)25/h1-9H,(H,24,25)/b14-8-
chave InChI
JIMHYXZZCWVCMI-ZSOIEALJSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
CFTR
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Al-Awqati, Q., et al. 2002. J. Clin. Invest.110, 1599.
Ma, T., et al. 2002. J. Clin. Invest.110, 1651.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3