219482
Caveolin-1 Scaffolding Domain Peptide, Cell-permeable
Caveolin-1 scaffolding domain peptide (C1-SD82-101) fused at the N-terminus to the cell-permeable Antennapedia internalization sequence (43-58).
Sinônimo(s):
Caveolin-1 Scaffolding Domain Peptide, Cell-permeable, AP-Cav, Pen-C1-SD, RQIKIWFQNRRMKWKK-DGIWKASFTTFTVTKYWFYR, Cavtratin
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
lyophilized solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
eNOS
Embalagem
Advertência
Sequência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Williams, T.M., et al. 2004. J. Biol. Chem.279, 51630.
Gratton, J.P., et al. 2003. Cancer Cell4, 31.
Sukumaran, S.K., et al. 2002. J. Biol. Chem.277, 50716.
Liu, J., et al. 2002. J. Biol. Chem.277, 10661.
Bucci, M., et al. 2000. Nat. Med.6, 1362.
Okamoto, T., et al. 1998. J. Biol. Chem.273, 5419.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1