Documentos Principais
219421
Sigma-Aldrich
Cathepsin L Inhibitor I
The Cathepsin L Inhibitor I, also referenced under CAS 108005-94-3, controls the biological activity of Cathepsin L. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Sinônimo(s):
Cathepsin L Inhibitor I, Z-FF-FMK
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H27FN2O4
Número CAS:
Peso molecular:
462.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
cor
white
solubilidade
DMSO: 20 mM
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
FCC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)OCc3ccccc3)Cc2ccccc2)Cc1ccccc1
InChI
1S/C27H27FN2O4/c28-18-25(31)23(16-20-10-4-1-5-11-20)29-26(32)24(17-21-12-6-2-7-13-21)30-27(33)34-19-22-14-8-3-9-15-22/h1-15,23-24H,16-19H2,(H,29,32)(H,30,33)
chave InChI
CAILNONEKASNSH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A potent, cell-permeable and irreversible inhibitor of cathepsin L.
A potent, cell-permeable, and irreversible inhibitor of Cathepsin L (Cat. No. 219402).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: yes
Primary Target
cathepsin L
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequência
Z-Phe-Phe-CH₂F
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Nota de análise
single spot by TLC
Outras notas
Ravanko, K., et al. 2004. Cancer Res.64, 8831.
Esser, R.E., et al. 1994. Arthritis Rheum. 37, 236.
Shaw, E., et al. 1993. FEBS Lett.334, 340.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1