219402
Cathepsin L, Human Liver
Cathepsin L, Human Liver, CAS 60616-82-2, is a native, the most potent of all the lysosomal proteinases. Plays a major role in the proteolysis of both cellular and endocytosed macromolecules.
Sinônimo(s):
CTSL, CTSL1, Human Cathepsin L, Major excreted protein (MEP)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human liver
Nível de qualidade
descrição
Merck USA index - 14, 1905
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnica(s)
activity assay: suitable
adequação
suitable for molecular biology
aplicação(ões)
life science and biopharma
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... CTSL(1514)
Descrição geral
Cathepsin L, Human Liver, native, is the most potent of all the lysosomal proteinases. Cathepsin L (CTSL) belongs to the papain subfamily of cysteine proteases and is mainly located in endolysosomal vesicles.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Advertência
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
Reconstituição
Outras notas
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2