219381
Cathepsin K Inhibitor III
The Cathepsin K Inhibitor III controls the biological activity of Cathepsin K. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Sinônimo(s):
Cathepsin K Inhibitor III, Inhibitor I, 1-(N-Benzyloxycarbonyl-leucyl)-5-(phenylalanyl-leucyl)carbohydrazide, Z-L-NHNHCONHNH-LF-NH₂
Ensaio
≥97% (HPLC)
forma
lyophilized solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
cor
white
solubilidade
DMSO: 1 mg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cathepsin K
Embalagem
Advertência
Sequência
forma física
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1