219377
Cathepsin K Inhibitor I
The Cathepsin K Inhibitor I controls the biological activity of Cathepsin K. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Sinônimo(s):
Cathepsin K Inhibitor I, 1,3-Bis(CBZ-Leu-NH)-2-propanone, 1,3-Bis(N-carbobenzoyloxy-L-leucyl)amino Acetone
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
lyophilized solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
off-white
solubilidade
methanol: 1 mg/mL
DMSO: soluble
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
cathepsin K
Embalagem
Advertência
Sequência
Reconstituição
Outras notas
LaLonde, J.M., et al. 1999. Biochemistry38, 862.
Yamashita, D.S., et al. 1997. J. Am. Chem. Soc.119, 11351.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1