219372
Cathepsin G Inhibitor I
≥98% (HPLC), solid, cathepsin G inhibitor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Cathepsin G Inhibitor I
About This Item
Produtos recomendados
product name
Cathepsin G Inhibitor I, The Cathepsin G Inhibitor I, also referenced under CAS 429676-93-7, controls the biological activity of Cathepsin G. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
potência
53 nM IC50
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
methanol: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C36H33N2O6P/c1-37(28-18-20-38(21-19-28)35(40)25-11-3-2-4-12-25)36(41)32-23-27-14-6-5-13-26(27)22-31(32)33(39)34(45(42,43)44)30-17-9-15-24-10-7-8-16-29(24)30/h2-17,22-23,28,34H,18-21H2,1H3,(H2,42,43,44)
chave InChI
GNOZQRKYZJSIPZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
cathepsin G
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1