219332
β-Catenin/Tcf Inhibitor III, iCRT3
The β-Catenin/Tcf Inhibitor III, iCRT3 controls the biological activity of β-Catenin/Tcf. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Sinônimo(s):
β-Catenin/Tcf Inhibitor III, iCRT3, 2-(((2-(4-Ethylphenyl)-5-methyl-1,3-oxazol-4-yl)methyl)sulfanyl)-N-(2-phenylethyl)acetamide, Inhibitor of β-Catenin Responsive Transcription, C3, Wnt Pathway Inhibitor VIII, C3, 2-(((2-(4-Ethylphenyl)-5-methyl-1,3-oxazol-4-yl)methyl)sulfanyl)-N-(2-phenylethyl)acetamide, Inhibitor of β-Catenin Responsive Transcription, Wnt Pathway Inhibitor VIII
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
tan
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Gonsalves, F.C., et al. 2011. Proc. Natl. Acad. Sci. USA108, 5954.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3