219010-M
Anti-Catalase Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
mouse, human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunoblotting (1:8000; see application references)
Immunoelectrophoresis (see comments)
Paraffin Sections (see application references)
Advertência
Nota de análise
Red blood cells