218739
Caspase-1 Substrate X, Fluorogenic
A fluorogenic substrate for detecting caspase-1 (ICE), caspase-4, and caspase-5 activity.
Sinônimo(s):
Caspase-1 Substrate X, Fluorogenic, Caspase-5 Substrate III, Fluorogenic, Ac-WEHD-AMC
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
lyophilized
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
protect from light
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
fluorescência
λex 365–380 nm
λem 430–460 nm
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Advertência
Sequência
Outras notas
Thornberry, N.A., et al. 1997. J. Biol. Chem. 272, 17907.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1