215901
Carbonic Anhydrase IX/XII Inhibitor II, U-104
The Carbonic Anhydrase IX/XII Inhibitr II, U-104 controls the biological activity of Carbonic Anhydrase IX/XII. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Sinônimo(s):
Carbonic Anhydrase IX/XII Inhibitor II, U-104, CAIX Inhibitor II
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(cc1)NC(=O)Nc2ccc(cc2)[S](=O)(=O)N
chave InChI
YJQZNWPYLCNRLP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Outras notas
Pacchiano, F., et al. 2011. J Med Chem.54, 1896.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3