208921
Calmodulin Kinase IINtide, Myristoylated
≥95% (HPLC), solid, CaMK II inhibitor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Calmodulin Kinase IINtide, Myristoylated, Myr-N-GGGKRPPKLGQIGRAKRVVIEDDRIDDVLK-OH
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Calmodulin Kinase IINtide, Myristoylated, The myristoylated form of CaMK IINtide.
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
cor
white
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Calmodulin-Dependent Protein Kinase (CaM Kinase)-2
Embalagem
Advertência
Sequência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Chang, B.H., et al. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA95, 10890.
Pereda, A.E., et al. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA95, 13272.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1