208772
Calpain-1 Substrate II, Fluorogenic
An internally quenched peptide substrate that is optimized for calpain-1 amino acid recognition motifs at the primed as well as the non-primed sides.
Sinônimo(s):
Calpain-1 Substrate II, Fluorogenic, H-E(EDANS)PLF~AERK(DABCYL)-OH
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
lyophilized solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
red
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
fluorescência
λex ~505 nm
λem ~335 nm
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Calpain-1 Substrate
Embalagem
Advertência
Sequência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Cuerrier, D., et al. 2005. J. Biol. Chem.280, 40632.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1