208725
Calphostin C, Cladosporium cladosporioides
A cell permeable, highly specific inhibitor of protein kinase C (IC₅₀ = 50 nM) that interacts with the protein′s regulatory domain by competing at the binding site of diacylglycerol and phorbol esters.
Sinônimo(s):
Calphostin C, Cladosporium cladosporioides, UCN-1028c
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
lyophilized solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
light brown
solubilidade
DMSO: 1 mg/mL
ethanol: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C44H38O14/c1-20(56-43(50)22-10-8-7-9-11-22)16-25-31-32-26(17-21(2)57-44(51)58-24-14-12-23(45)13-15-24)42(55-6)40(49)34-28(47)19-30(53-4)36(38(32)34)35-29(52-3)18-27(46)33(37(31)35)39(48)41(25)54-5/h7-15,18-21,45,48-49H,16-17H2,1-6H3
chave InChI
LSUTUUOITDQYNO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
PKC
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Svetlov, S., and Nigami, S. 1993. Biochim. Biophys. Acta 1177, 75.
Gopalakrishna, R., et al. 1992. FEBS Lett. 314, 149.
Shimamato, H., et al. 1992. Br. J. Pharmacol.107, 282.
Bruns, R.F., et al. 1991. Biochem. Biophys. Res. Commun.176, 288.
Tamaoki, T., et al. 1990. Biotechnology8, 732.
Kobayashi, E., et al. 1989. Biochem. Biophys. Res. Commun.159, 548.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3