205546
Caffeic Acid
A natural dietary compound reported to have anti-carcinogenic and anti-inflammatory properties.
Sinônimo(s):
Caffeic Acid, 3,4-Dihydroxycinnamic Acid
descrição
Merck USA index - 14, 1635
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
crystalline solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
tan
solubilidade
DMSO: 200 mg/mL
ethanol: 50 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1c(ccc(c1)\C=C/C(=O)O)O
InChI
1S/C9H8O4/c10-7-3-1-6(5-8(7)11)2-4-9(12)13/h1-5,10-11H,(H,12,13)/b4-2-
chave InChI
QAIPRVGONGVQAS-RQOWECAXSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
5-lipoxygenase
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Chan, W.S., et al. 1995. Anticancer Res.15, 703.
Ploemen, J.H., et al. 1993. Food Chem. Toxicol.31, 475.
Koshihara, Y., et al. 1984. Biochim. Biophys. Acta792, 92.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3