205531
CA-074 Me
≥98% (HPLC), solid, Cathepsin B inhibitor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
CA-074 Me, Cathepsin B Inhibitor IV, [L-3- trans-(Propylcarbamoyl)oxirane-2-carbonyl]-L-isoleucyl-L-proline Methyl Ester
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
CA-074 Me, CA-074 Me, CAS 147859-80-1, is a cell-permeable analog of CA-074 that acts as an irreversible inhibitor of intracellular cathepsin B.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
cathepsin B
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Authier, F., et al. 1999. J. Biol. Chem.274, 33723.
Hill, P.A., et al. 1994. J. Cell Biochem. 56, 118.
Buttle, D.J., et al. 1992. Arch. Biochem. Biophys. 299, 377.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3