203729
(+)-Brefeldin A, Eupenicillium brefeldianum
Specifically and reversibly blocks translocation of proteins from the endoplasmic reticulum (ER) to the Golgi apparatus without affecting endocytosis or lysosome function.
Sinônimo(s):
(+)-Brefeldin A, Eupenicillium brefeldianum, 1,6,7,8,9,11a,12,13,14,14a-Decahydro-1,13-dihydroxy-6-methyl-4H-cyclopent[f]oxacyclotridecin-4-one
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
crystalline solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
methanol: 2 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C16H24O4/c1-11-5-3-2-4-6-12-9-13(17)10-14(12)15(18)7-8-16(19)20-11/h4,6-8,11-15,17-18H,2-3,5,9-10H2,1H3/b6-4+,8-7+/t11-,12+,13-,14+,15-/m0/s1
chave InChI
KQNZDYYTLMIZCT-PNFJWZTBSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Blocks translocation of proteins from the endoplasmic reticulum (ER) to the Golgi apparatus
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Moriango, N., et al. 1996. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 93, 12856.
Mendez, A.J. 1995. J. Biol. Chem. 270, 5891.
Ridgway, N.D., et al. 1995. J. Biol. Chem. 270, 8023.
Tsai, S.C., et al. 1994. Proc. Natl. Acad. Sci. USA91, 3063.
Ktistakis, N.Y., et al. 1992. Nature356, 344.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3