Documentos Principais
200-M
Sigma-Aldrich
Eosin Y Powder
Sinônimo(s):
Eosin Y Powder, Bromo Acid J
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H6Br4Na2O5
Número CAS:
Peso molecular:
691.86
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116121
Formulário
powder
pH
9.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pf
295-296 °C
λmax
515-518 nm
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].Brc1c2[o][c]3[c](c(c2cc([c]1=O)Br)c4c(cccc4)C(=O)[O-])=CC(=C(C=3Br)[O-])Br
InChI
1S/C20H8Br4O5.2Na/c21-11-5-9-13(7-3-1-2-4-8(7)20(27)28)10-6-12(22)17(26)15(24)19(10)29-18(9)14(23)16(11)25;;/h1-6,25H,(H,27,28);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
SEACYXSIPDVVMV-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Certified by the Biological Stain Commission (BSC)
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
Used as a counterstain for hemotoxylin and as a constituent of Wright Stain.
HARLECO® Counterstaining in H&E
Informações legais
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
376.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
191.6 °C - Pensky-Martens closed cup