Documentos Principais
1.94610
Supelco
Aniline
for analysis EMPARTA® ACS
Sinônimo(s):
Aniline
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H7N
Número CAS:
Peso molecular:
93.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
grau
ACS reagent
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccccc1
InChI
1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2
chave InChI
PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Blood
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
158.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
70 °C - closed cup