Documentos Principais
1.94512
Supelco
Acetato de etila
for preparative purposes, EMPLURA®, for extraction
Sinônimo(s):
EtOAc
About This Item
Fórmula linear:
CH3COOC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
88.11
Beilstein:
506104
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
grau
for extraction
for synthesis
synthesis grade
densidade de vapor
3 (20 °C, vs air)
pressão de vapor
73 mmHg ( 20 °C)
descrição
for analytical purposes
for cleaning
linha de produto
EMPLURA®
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
801 °F
Lim. expl.
2.2-11.5 %, 38 °F
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
índice de refração
n20/D 1.3720 (lit.)
p.e.
76.5-77.5 °C (lit.)
pf
−84 °C (lit.)
densidade
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
Formato
neat
temperatura de armazenamento
20-25°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
chave InChI
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
24.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-4 °C - closed cup