Key Documents
1.93715
Supelco
Cadmium chloride
anhydrous, for analysis EMPLURA®
Sinônimo(s):
Cadmium chloride, Cadmium dichloride, Dichlorocadmium
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CdCl2
Peso molecular:
183.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
grau
anhydrous
densidade de vapor
6.3 (vs air)
pressão de vapor
10 mmHg ( 656 °C)
pf
568 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Cd]Cl
InChI
1S/Cd.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
chave InChI
YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany