Documentos Principais
1.93669
Supelco
Lead(II) nitrate
EMPLURA®
Sinônimo(s):
Lead(II) nitrate
About This Item
Fórmula linear:
Pb(NO3)2
Número CAS:
Peso molecular:
331.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
linha de produto
EMPLURA®
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Pb](O[N+](=O)[O-])O[N+](=O)[O-]
InChI
1S/2NO3.Pb/c2*2-1(3)4;/q2*-1;+2
chave InChI
RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1A - Skin Sens. 1B - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Blood,Central nervous system,Immune system,Kidney
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3