Key Documents
1.93646
Supelco
Sulfato de amônio
EMPLURA®
Sinônimo(s):
Mascagnita
About This Item
Fórmula linear:
(NH4)2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
132.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352314
linha de produto
EMPLURA®
pf
>280 °C (dec.) (lit.)
densidade
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
chave InChI
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1