Key Documents
1.93621
Supelco
Cloreto de amônio
EMPLURA®
Sinônimo(s):
Ammonium chloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
H4ClN
Número CAS:
Peso molecular:
53.49
Código UNSPSC:
12352302
linha de produto
EMPLURA®
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
chave InChI
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
1.93621.0521: 500G, Minimum order quantity: 12
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1