Documentos Principais
1.93263
Supelco
Cloreto de magnésio
for analysis EMPARTA® ACS
Sinônimo(s):
Magnesium chloride hexahydrate
About This Item
Fórmula linear:
MgCl2 · 6H2O
Número CAS:
Peso molecular:
203.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
grau
ACS reagent
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
chave InChI
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Embalagem
1.93263.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93263.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
Informações legais
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1