Documentos Principais
1.93250
Supelco
di-Sodium tartrate dihydrate
for analysis EMPARTA® ACS
Sinônimo(s):
di-Sodium tartrate dihydrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H4Na2O6 · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
230.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
grau
ACS reagent
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)[O-].O.O
InChI
1S/C4H6O6.2Na.2H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t1-,2-;;;;/m1..../s1
chave InChI
FGJLAJMGHXGFDE-DGFHWNFOSA-L
Embalagem
1.93250.0251: 250 g, Minimum order quantity: 20
Informações legais
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1