Key Documents
1.93022
Supelco
Ácido fosfomolíbdico
for analysis EMPARTA® ACS
Sinônimo(s):
Ácido molibdofosfórico
About This Item
Fórmula linear:
H3[P(Mo3O10)4] · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
1825.25 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
grau
ACS reagent
densidade
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.OP(O)(O)=O
InChI
1S/12Mo.H3O4P.H2O.36O/c;;;;;;;;;;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;;(H3,1,2,3,4);1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
chave InChI
PDDXOPNEMCREGN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Precursor de baterias moleculares à base de híbrido orgânico/inorgânico com aplicações como eletrodos de inserção de cátions.
Embalagem
1.93022.0026: 25 g, Minimum order quantity: 20
Informações legais
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame over circleCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3