Documentos Principais
1.93013
Supelco
Hydrofluoric acid 48%
for analysis EMPARTA® ACS
About This Item
Código UNSPSC:
12352106
grau
ACS reagent
temperatura de armazenamento
room temp
Embalagem
1.93013.0521: 500 mL, Minimum order quantity: 16
Informações legais
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2