182755
ASB-16
A zwitterionic amidosulfobetaine detergent useful for solubilizing proteins visualized by 2D-electrophoresis.
Sinônimo(s):
ASB-16
Ensaio
≥95% (TLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
cor
white
solubilidade
20% ethanol: 1 mg/mL
water: sparingly soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/C24H50N2O4S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-19-24(27)25-20-17-21-26(2,3)22-18-23-31(28,29)30/h4-23H2,1-3H3,(H-,25,27,28,29,30)
chave InChI
CLCSYZQBLQDRQU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Herbert, B. 1999. Electrophoresis20, 660.
Chevallet, M., et al. 1998. Electrophoresis19, 1901.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3