182706
AhR Antagonist II, SR1
The AhR Antagonist II, SR1 controls the biological activity of AhR. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Sinônimo(s):
AhR Antagonist II, SR1, 4-(2-(2-(Benzo[b]thiophen-3-yl)-9-isopropyl-9H-purin-6-ylamino)ethyl)phenol, 4-[2-[[2-Benzo[b]thien-3-yl-9-(1-methylethyl)-9H-purin-6-yl]amino]ethyl]phenol, StemRegenin 1
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C24H23N5OS/c1-15(2)29-14-26-21-23(25-12-11-16-7-9-17(30)10-8-16)27-22(28-24(21)29)19-13-31-20-6-4-3-5-18(19)20/h3-10,13-15,30H,11-12H2,1-2H3,(H,25,27,28)
chave InChI
BGFHMYJZJZLMHW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3