181198
Arachidonic Acid
≥99% (TLC and GC), oil, membrane phospholipid component, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Arachidonic Acid, cis,cis,cis,cis-5,8,11,14-Eicosatetraenoic Acid, 20:4
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Arachidonic Acid, Precursor for prostaglandins, prostacyclin, and thromboxane.
descrição
Merck USA index - 14, 765
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (TLC and GC)
Formulário
oil
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
colorless
solubilidade
ethanol: 5 mg/mL
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCC\C=C\C\C=C\C\C=C\C\C=C\CCCCC
InChI
1S/C20H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h6-7,9-10,12-13,15-16H,2-5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)/b7-6+,10-9+,13-12+,16-15+
chave InChI
YZXBAPSDXZZRGB-CGRWFSSPSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Ras-GAP
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Khurana, G., and Bennett, M.R. 1993. Br. J. Pharmacol. 109, 480.
Han, J.-W., et al. 1991. Science252, 576.
Radomski, M.W., et al. 1990. Br. J. Pharmacol. 101, 325.
Neddleman P., et al. 1986. Annu. Rev. Biochem.55, 69.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup