178220
Antipain, Hydrochloride
Peptidyl arginine aldehyde protease inhibitor produced by actinomycetes.
Sinônimo(s):
Antipain, Hydrochloride
descrição
RTECS - YV9350800
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
cor
white to slightly yellowish
solubilidade
water: 10 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[Cl-].N([C@@H](C(C)C)C(=O)NC(=O)[C@@H](NC(=O)NC(Cc1ccccc1)C(=O)O)CCCN=C(N)N)C(CCCN=C(N)N)C=O.[H+].[H+]
InChI
1S/C27H44N10O6.2ClH/c1-16(2)21(34-18(15-38)10-6-12-32-25(28)29)23(40)37-22(39)19(11-7-13-33-26(30)31)35-27(43)36-20(24(41)42)14-17-8-4-3-5-9-17;;/h3-5,8-9,15-16,18-21,34H,6-7,10-14H2,1-2H3,(H,41,42)(H4,28,29,32)(H4,30,31,33)(H2,35,36,43)(H,37,39,40);2*1H/t18?,19-,20?,21-;;/m0../s1
chave InChI
GXQPAKIVOCLCHD-BXLPLHKWSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Trypsin-like serine proteases
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Umezawa, H. 1976. Methods Enzymol.55, 678.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3