17-294
Kit de ensaio de ativação de Rho
PP1/PP2A Toolbox for the selective in vitro dephosphorylation of proteins.
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
activity assay: suitable
affinity binding assay: suitable
nº de adesão NCBI
método de detecção
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
Condições de expedição
dry ice
Informações sobre genes
human ... RHOA(387)
Descrição geral
Uma proteína de fusão marcada com GST, correspondente aos resíduos 7-89 do domínio de ligação Rhotekin Rho de camundongo, expressa em E. coli. Fornecido ligado à glutationa-agarose. Pureza >90%.
Aplicação
Caixa de ferramentas PP1/PP2A para a desfosforilação seletiva in vitro de proteínas.
Embalagem
Capacidade do kit: 30 ensaios
Componentes
100X GTPγS, 10 mM (nº de cat. 20-176)
100X GDP, 100 mM (nº de cat. 20-177)
Mg2+ Tampão de lise/lavagem, 5X (nº de cat. 20-168)
Anti-Rho (-A, -B, -C), clone 55 (nº de cat. 05-778)
Reagente de ensaio Rho (Rhotekin RBD, agarose) (nº de cat. 14-383)
100X GDP, 100 mM (nº de cat. 20-177)
Mg2+ Tampão de lise/lavagem, 5X (nº de cat. 20-168)
Anti-Rho (-A, -B, -C), clone 55 (nº de cat. 05-778)
Reagente de ensaio Rho (Rhotekin RBD, agarose) (nº de cat. 14-383)
Qualidade
Avaliado rotineiramente pela precipitação de GTP-Rho de lisados de células 3T3/A31, detecção subsequente por análise de imunotransferência usando anti-Rho (05-778).
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
The Journal of biological chemistry, 277(30), 26927-26933 (2002-05-16)
Cellular transformation by v-Src is believed to be caused by aberrant activation of signaling pathways that are normally regulated by cellular Src. Using normal rat kidney cells expressing a temperature-sensitive mutant of v-Src, we examined the role of the Raf/MEK/ERK
American journal of hypertension, 22(12), 1320-1325 (2009-09-26)
The angiotensin II (AngII) type 1 receptor (AT1) regulates cardiovascular function by activating various signal pathways. The purpose of this study was to evaluate the effects of a mutant AT1 receptor on AngII-responding blood pressure and cardiac hypertrophy in conjunction
American journal of respiratory cell and molecular biology, 39(3), 356-363 (2008-03-28)
Migration of fibroblasts plays an essential role in tissue repair after injury. Sphingosine 1-phosphate (S1P) is a multifunctional mediator released by many cells that can be released in inflammation and after injury. This study evaluated the effect of S1P on
The Journal of biological chemistry, 278(7), 5001-5008 (2002-12-04)
PTEN (also known as MMAC-1 or TEP-1) is a frequently mutated tumor suppressor gene in human cancer. PTEN functions have been identified in the regulation of cell survival, growth, adhesion, migration, and invasiveness. Here, we characterize the diverse signaling networks
The Journal of biological chemistry, 278(1), 124-130 (2002-10-26)
The present studies mapped the protein kinase A (PKA) phosphorylation site of Galpha(13) and studied the consequences of its phosphorylation. Initial experiments using purified human Galpha(13) and the PKA catalytic subunit established that PKA directly phosphorylates Galpha(13). The location of