171261
Dorsomorphin
≥95% (HPLC), liquid, AMPK inhibitor, Calbiochem
Sinônimo(s):
InSolution AMPK Inhibitor, Compound C, Dorsomorphin, AMPK Inhibitor I, BMP Inhibitor I
About This Item
Produtos recomendados
product name
AMPK Inhibitor, Compound C, InSolution, ≥95%, 10 mM, AMPK Inhibitor
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C24H25N5O/c1-2-12-28(13-3-1)14-15-30-22-6-4-19(5-7-22)21-16-26-24-23(17-27-29(24)18-21)20-8-10-25-11-9-20/h4-11,16-18H,1-3,12-15H2
chave InChI
XHBVYDAKJHETMP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
AMPK
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Kim, E.K., et al. 2004. J. Biol. Chem.279, 19970.
Lee, M., et al. 2003. J. Biol. Chem.278, 39653.
Inoki, K., et al. 2003. Cell115, 577.
Fryer, L.G., 2002. FEBS Lett.531, 189.
Zhou, G., et al. 2001. J. Clin. Invest.108, 1167.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)