171256
AMPK Activator
The AMPK Activator, also referenced under CAS 849727-81-7, modulates the biological activity of AMPK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Activators/Inducers applications.
Sinônimo(s):
AMPK Activator, 5-(3-(4-(2-(4-Fluorophenyl)ethoxy)phenyl)propyl)furan-2-carboxylic acid, D942, AMPK Signaling Activator I
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
light yellow
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(cc1)CCOc2ccc(cc2)CCCc3[o]c(cc3)C(=O)O
InChI
1S/C22H21FO4/c23-18-8-4-17(5-9-18)14-15-26-19-10-6-16(7-11-19)2-1-3-20-12-13-21(27-20)22(24)25/h4-13H,1-3,14-15H2,(H,24,25)
chave InChI
MPLLLQUZNJSVTK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
AMPK
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1