1.70325
Iridium ICP standard
IrCl₃ in HCl 7% 1000 mg/l Ir Certipur®
Sinônimo(s):
ICP Iridium Reference Standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
linha de produto
Certipur®
concentração
1000 mg/L Ir in 7% HCl
técnica(s)
ICP: suitable
densidade
1.034 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
industrial qc
pharmaceutical
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty, date of expiry, and detailed information about trace impurities.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1