1.52037
Chromolith® Guard Cartridge Holder for HPLC Guard-Columns
L × I.D. 10 mm x 10 mm SemiPrep HPLC Guard Cartridge holder
Sinônimo(s):
Chromolith® SemiPrep 10-10 guard cartridge holder
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Chromolith® Guard Cartridge Holder, L × I.D. 10 mm x 10 mm SemiPrep guard cartridge holder
Nível de qualidade
linha de produto
Chromolith®
Parâmetros
150 bar pressure
400 bar pressure
técnica(s)
HPLC: suitable
HPLC: suitable
coluna C × D.I.
1 cm × 10 mm
Matriz
highly porous
temperatura de armazenamento
no temp limit
Descrição geral
Learn more:
Brochure: Race through your Separations on Any System. Chromolith® Monolithic Silica HPLC Columns
Nota de análise
Informações legais
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13