1.50960
LiChrospher® 100 DIOL (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 4 mm x 4 mm LiChroCART™ HPLC guard-cartridge
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
LiChrospher® 100 DIOL (5 µm) LiChroCART™ 4-4, suitable for HPLC
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L20
linha de produto
LiChrospher®
Características
endcapped: no
embalagem
10 pak of
Extensão da rotulagem
8% Carbon loading
Parâmetros
250 bar pressure
60 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
coluna C × D.I.
0.4 cm × 4 mm
área da superfície
350 m2/g
Matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
Diol bonding phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
100 Å pore size
Faixa de pH operacional
2-7.5
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
temperatura de armazenamento
no temp limit
Descrição geral
Aplicação
- Sensitive determination of a glyoxal-DNA adduct biomarker candidate by column switching capillary liquid chromatography electrospray ionization mass spectrometry.: This study describes the use of LiChrospher® 100 DIOL (5 µm) in column switching capillary liquid chromatography to determine glyoxal-DNA adducts, which are potential biomarkers for DNA damage. The method combines high sensitivity with electrospray ionization mass spectrometry for precise analysis, highlighting its application in biomarker research and analytical chemistry (Olsen et al., 2008).