1.50955
LiChrospher® Si 60 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 4 mm x 4 mm LiChroCART™ HPLC guard-cartridge
Sinônimo(s):
TM=["LiChrospher"] Si TM=["LICHROCART"] cartridge for HPLC
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
LiChrospher® Si 60 (5 µm) LiChroCART™ 4-4, suitable for HPLC
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L3
linha de produto
LiChrospher®
Características
endcapped: no
embalagem
10 pak of
Parâmetros
250 bar pressure
60 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
coluna C × D.I.
0.4 cm × 4 mm
área da superfície
350 m2/g
Matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
Silica bonding phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
60 Å pore size
Faixa de pH operacional
2-7.5
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
temperatura de armazenamento
no temp limit