Documentos Principais
1.50144
Supelco
Purospher® RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 250 mm x 4 mm LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Sinônimo(s):
Purospher® RP-18 (5 µm) LiChroCART 250-4
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Nome do produto
Purospher® RP-18 (5 µm), L × I.D. 250 mm x 4 mm LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L1
linha de produto
Purospher®
Características
endcapped: no
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
18.5% Carbon loading
Parâmetros
250 bar pressure
65 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Medium)
coluna C × D.I.
25 cm × 4 mm
área da superfície
500 m2/g
Matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
C18 bonding phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
90 Å pore size
pH operacional
2-7.5
técnica de separação
reversed phase
temperatura de armazenamento
no temp limit
Descrição geral
HPLC cartridge
Nota de análise
Pressure: ≤ 140 bar
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 70000
Symmetry (Toluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (Toluene): ≥ 1.0
Informações legais
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MANUCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Purospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany