14-902-M
AMPK (α2, β1, γ1) Protein, active, 10 µg
Active, recombinant, human AMPK (α2, β1, γ1) holoenzyme, comprised of full length N-terminal 6His-tagged AMPKα2, full length untagged AMPKβ1 & full length untagged AMPKγ1. For use in Kinase Assays.
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
linha de produto
Upstate®
atividade específica
(For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.)
peso molecular
Mw 30 kDa (AMPKß1)
Mw 38 kDa (AMPKγ1)
Mw 63 kDa (AMPKα2)
purificado por
(Ni2+/NTA-agarose)
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
activity assay: suitable (kinase)
nº de adesão
(Function: Responsible for the regulation of fatty acid synthesis by phosphorylation of acetyl-CoA carboxylase. It also regulates cholesterol synthesis via phosphorylation and inactivation of hormone-sensitive lipase and hydroxymethylglutaryl-CoA reductase. Appears to act as a metabolic stress-sensing protein kinase switching off biosynthetic pathways when cellular ATP levels are depleted and when 5′-AMP rises in response to fuel limitation and/or hypoxia. This is a catalytic subunit. )
NM_006252
nº de adesão UniProt
doença(s) relevante(s)
diabetes; obesity; metabolic disorders
Informações sobre genes
human ... PRKAA2(5563) , PRKAB1(5563)
Descrição geral
Aplicação
Metabolism
Apoptosis & Cancer
Diabetes
Obesity
Metabolic Disorders
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1