14-666-M
SRPK2 Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal GST-tagged, recombinant, human SRPK2, amino acids 46-end, for use in Kinase Assays.
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
100
300
recombinante
expressed in E. coli
peso molecular
Mw 100 kDa
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
activity assay: suitable (kinase)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Informações sobre genes
human ... SRPK2(6733)
Descrição geral
N-terminal GST-tagged, recombinant, human SRPK2, amino acids 46-end
Product Source: Expressed in E. coli
Aplicação
Research Category
Inflammation & Immunology
Inflammation & Immunology
Ações bioquímicas/fisiológicas
Protein Target: SRPK2
Target Sub-Family: CMGC
Qualidade
routinely evaluated by phosphorylation of SRPKtide (Catalog # 12-532)
forma física
Glutathione-agarose
Armazenamento e estabilidade
6 months at -70°C
Outras notas
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2