1.46137
Ágar Baird-Parker
ReadyPlate™, ISO 6888, FDA-BAM, APHA, plate diam. 90 mm, gelatinous solid, box of 20 plates
Sinônimo(s):
Staphylococcus Selective Agar, Staphylococcus selective agar acc. to BAIRD-PARKER, Baird-Parker agar, ReadyPlate™ Baird Parker Agar ISO 6888, FDA-BAM
About This Item
Produtos recomendados
Agency
APHA
FDA-BAM
ISO 6888
Nível de qualidade
Formulário
gelatinous solid
Características
ready-to-use
embalagem
box of 20 plates
fabricante/nome comercial
ReadyPlate™
condição de armazenamento
protect from light (Store dry and tightly closed)
diâmetro da placa
90 mm
cor
yellow
pH
6.8 ( in H2O)
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
selective for Staphylococcus spp.
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1