1.44016
Contact Slides SDX-y
Sabouraud Dextrose Agar, Yeasts and molds, sterile; irradiated, HYCON®
Sinônimo(s):
SDX, SDA
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
esterilidade
sterile; irradiated
forma
plate (ready-to-use)
Características
individually wrapped
fabricante/nome comercial
HYCON®
pH
6.9 ( in H2O)
pf
>95 °C
aplicação(ões)
pharmaceutical
surface monitoring
compatibilidade
stand alone
temperatura de armazenamento
2-25°C
adequação
molds
yeasts
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Conteúdo relacionado
For easy and flexible microbiological monitoring of surfaces in the food & beverage industry.